Merck
KEY465198293
Key Organics / BIONET
2-(2,3-dihydro-1H-indene-5-carbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1H-inden-5-ylcarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H14O3/c18-16(14-6-1-2-7-15(14)17(19)20)13-9-8-11-4-3-5-12(11)10-13/h1-2,6-10H,3-5H2,(H,19,20)
InChI Key
VVBMGEZSIIRJFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6W-0213
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6W-0213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)