Merck
KEY465198060
Key Organics / BIONET
N'-methanesulfonyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.35
MDL番号:
Iupac Name
N'-{[3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-thienyl]carbonyl}methanesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C10H11N3O3S2/c1-18(15,16)12-11-10(14)9-8(4-7-17-9)13-5-2-3-6-13/h2-7,12H,1H3,(H,11,14)
InChI Key
JHKIEXRRAUTELB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-328S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-328S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)