Merck
KEY465198020
Key Organics / BIONET
2-[(E)-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene]amino]thiophene-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.3
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(E)-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene]amino}-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O2S/c1-17-12-6-9(2-3-11(12)16)8-15-13-10(7-14)4-5-18-13/h2-6,8,16H,1H3/b15-8+
InChI Key
RBPOPCUDUZQBMH-OVCLIPMQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-813
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-813
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)