Merck
KEY465197914
Key Organics / BIONET
N',4-dimethyl-N'-[3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2-yl]benzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
360.34
MDL番号:
Iupac Name
N',4-dimethyl-N'-[3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C18H15F3N4O/c1-11-7-9-12(10-8-11)17(26)24-25(2)16-15(18(19,20)21)22-13-5-3-4-6-14(13)23-16/h3-10H,1-2H3,(H,24,26)
InChI Key
GTPQSIHDXAVGOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-024
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-024