Merck
KEY465197910
Key Organics / BIONET
N'-[3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2-yl]furan-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.25
MDL番号:
Iupac Name
N'-[3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl]-2-furohydrazide
Inchi Code
1S/C14H9F3N4O2/c15-14(16,17)11-12(19-9-5-2-1-4-8(9)18-11)20-21-13(22)10-6-3-7-23-10/h1-7H,(H,19,20)(H,21,22)
InChI Key
AQYIXSUKJYIPDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-015
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-015