Merck
KEY465197713
Key Organics / BIONET
2-({[(3,4-dichlorophenyl)methyl]carbamoyl}methanesulfonyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.18
MDL番号:
Iupac Name
({2-[(3,4-dichlorobenzyl)amino]-2-oxoethyl}sulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11Cl2NO5S/c12-8-2-1-7(3-9(8)13)4-14-10(15)5-20(18,19)6-11(16)17/h1-3H,4-6H2,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
LLVCQNHBXLNYNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6H-310S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6H-310S