Merck
KEY465197428
Key Organics / BIONET
1-(3-acetyl-4-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-acetyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16N2O5/c1-9(17)12-8-11(2-3-13(12)16(20)21)15-6-4-10(5-7-15)14(18)19/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
YAVQOGJHEAXYIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0211
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0211