Merck
KEY465197397
Key Organics / BIONET
ethyl 7-thia-2,5-diazatricyclo[6.4.0.0�dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaene-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c1-2-16-11(15)8-7-14-9-5-3-4-6-10(9)17-12(14)13-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
REOXQBVMMDCPSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0623
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0623