Merck
KEY465197308
Key Organics / BIONET
methyl N-[1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.39
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O4S/c1-11-3-5-13(6-4-11)21(18,19)16-9-7-12(8-10-16)15-14(17)20-2/h3-6,12H,7-10H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI Key
ZSUMEQHHXBLUCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-1125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-1125