Merck
KEY465197183
Key Organics / BIONET
3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.26
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H9N3OS/c10-11-9(13)8-7(3-6-14-8)12-4-1-2-5-12/h1-6H,10H2,(H,11,13)
InChI Key
MLRRKUROSDWIBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5P-306S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5P-306S