Merck
KEY465197159
Key Organics / BIONET
2-[(E)-(phenylmethylidene)amino]thiophene-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(E)-phenylmethylidene]amino}-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2S/c13-8-11-6-7-15-12(11)14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H/b14-9+
InChI Key
JEYBJXWNEMEKFD-NTEUORMPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5N-827
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5N-827