Merck
KEY465196471
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(thiophen-2-yl)methylidene]quinoline-6-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.34
MDL番号:
Iupac Name
N'-[(E)-2-thienylmethylidene]-6-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C15H11N3OS/c19-15(18-17-10-13-4-2-8-20-13)12-5-6-14-11(9-12)3-1-7-16-14/h1-10H,(H,18,19)/b17-10+
InChI Key
ZQNNFTJMHQQJCZ-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4W-0406
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0406