Merck
KEY465196098
Key Organics / BIONET
[2-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl](phenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
Iupac Name
[2-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H16O2/c1-19-14-9-7-12(8-10-14)15-11-16(15)17(18)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3
InChI Key
YJPKQLQORKPVBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4N-017
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4N-017