Merck
KEY465195898
Key Organics / BIONET
2-acetyl-3-[(1E)-2-(dimethylamino)ethenyl]quinoxaline-1,4-diium-1,4-bis(olate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.29
MDL番号:
Iupac Name
1-{3-[(E)-2-(dimethylamino)ethenyl]-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl}ethanone
Inchi Code
1S/C14H15N3O3/c1-10(18)14-13(8-9-15(2)3)16(19)11-6-4-5-7-12(11)17(14)20/h4-9H,1-3H3/b9-8+
InChI Key
OADIVLOHTMMQBM-CMDGGOBGSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4J-031
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4J-031