Merck
KEY465195778
Key Organics / BIONET
methyl 3-[(3-chlorophenyl)methoxy]thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.79
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-[(3-chlorobenzyl)oxy]thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO3S/c1-20-16(19)14-13(12-6-3-7-18-15(12)22-14)21-9-10-4-2-5-11(17)8-10/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
JBBPJDZLPQVJGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-408S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-408S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)