Merck
KEY465195758
Key Organics / BIONET
N'-[(1Z)-1-amino-2-(pyridin-2-ylsulfanyl)ethylidene]-2-cyanoacetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.3
MDL番号:
Iupac Name
(1Z)-N'-(cyanoacetyl)-2-(2-pyridinylsulfanyl)ethanehydrazonamide
Inchi Code
1S/C10H11N5OS/c11-5-4-9(16)15-14-8(12)7-17-10-3-1-2-6-13-10/h1-3,6-7,14H,4,12H2,(H,15,16)
InChI Key
IKUCUXYXOAXAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-041
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)