Merck
KEY465195733
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(4-cyano-6-phenylpyridazin-3-yl)sulfanyl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
347.4
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-[(4-cyano-6-phenyl-3-pyridazinyl)sulfanyl]benzoate
Inchi Code
1S/C19H13N3O2S/c1-24-19(23)14-7-9-16(10-8-14)25-18-15(12-20)11-17(21-22-18)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3
InChI Key
VACJALRBTKRZQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4D-103
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4D-103