Merck
KEY465195315
Key Organics / BIONET
4-[1-(benzenesulfonyl)piperidine-4-carbonyl]morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.43
MDL番号:
Iupac Name
4-{[1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}morpholine
Inchi Code
1S/C16H22N2O4S/c19-16(17-10-12-22-13-11-17)14-6-8-18(9-7-14)23(20,21)15-4-2-1-3-5-15/h1-5,14H,6-13H2
InChI Key
DCTPIPAJHXUMMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-1015
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)