Merck
KEY465195181
Key Organics / BIONET
ethyl 2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-3-oxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.16
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(2,4-dichlorobenzyl)-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C13H14Cl2O3/c1-3-18-13(17)11(8(2)16)6-9-4-5-10(14)7-12(9)15/h4-5,7,11H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
IKFUFYQFIKYEGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-730
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-730