Merck
KEY465195156
Key Organics / BIONET
3-[2-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]-1-phenylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
350.42
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]-N'-phenylurea
Inchi Code
1S/C20H22N4O2/c1-15-18(13-14-21-20(25)22-16-9-5-3-6-10-16)19(24(2)23-15)26-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,13-14H2,1-2H3,(H2,21,22,25)
InChI Key
DPOBKTHAZSCJDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-566S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-566S