Merck
KEY465194751
Key Organics / BIONET
ethyl N-(3-oxobutanoyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl acetoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H11NO4/c1-3-12-7(11)8-6(10)4-5(2)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,10,11)
InChI Key
KTKYFDJHFHNAOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3E-900
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3E-900
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)