Merck
KEY465194672
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2-propyl-1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2-propyl-1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-3-4-12-14-10-7-9(8-13(15)16-2)5-6-11(10)17-12/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
InChI Key
HLPPBLJHJLURFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-5030
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-5030