Merck
KEY465194422
Key Organics / BIONET
2-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]-1-{2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.81
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]-1-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C16H13ClN2OS/c1-11-16(19-9-5-4-8-15(19)18-11)13(20)10-21-14-7-3-2-6-12(14)17/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
DPYMKBZCDMZABK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-1205
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-1205
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)