Merck
KEY465194119
Key Organics / BIONET
ethyl 2-({6-[(methylsulfanyl)methyl]-2-phenylpyrimidin-4-yl}sulfanyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.46
MDL番号:
Iupac Name
ethyl ({6-[(methylsulfanyl)methyl]-2-phenyl-4-pyrimidinyl}sulfanyl)acetate
Inchi Code
1S/C16H18N2O2S2/c1-3-20-15(19)11-22-14-9-13(10-21-2)17-16(18-14)12-7-5-4-6-8-12/h4-9H,3,10-11H2,1-2H3
InChI Key
HKIHONCPWNSFKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2L-569S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-569S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)