Merck
KEY465194044
Key Organics / BIONET
ethyl 2-[(3-amino-1H-1,2,4-triazole-1-carbothioyl)amino]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl {[(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbothioyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C7H11N5O2S/c1-2-14-5(13)3-9-7(15)12-4-10-6(8)11-12/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,15)
InChI Key
XXCZIONMFPVKET-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2K-095
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2K-095
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)