Merck
KEY465193821
Key Organics / BIONET
4-({[3-(methylsulfanyl)phenyl]amino}methyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.38
MDL番号:
Iupac Name
4-{[3-(methylsulfanyl)anilino]methyl}-1(2H)-phthalazinone
Inchi Code
1S/C16H15N3OS/c1-21-12-6-4-5-11(9-12)17-10-15-13-7-2-3-8-14(13)16(20)19-18-15/h2-10,17-18H,1H3,(H,19,20)
InChI Key
IKEPRIFDQIGYTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2C-022
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2C-022
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)