Merck
KEY465193776
Key Organics / BIONET
3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.04
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-1-2-5-11-6(8(13)14)7(10)12(5)3-4/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
ZYARRVJJFDVCDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0839
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0839
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)