Merck
KEY465193664
Key Organics / BIONET
N-[(1Z)-1,2-dicyano-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)eth-1-en-1-yl]cyclohexanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.37
MDL番号:
Iupac Name
N-[(Z)-1,2-dicyano-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethenyl]cyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C17H20N4O/c1-12-8-9-13(2)21(12)16(11-19)15(10-18)20-17(22)14-6-4-3-5-7-14/h8-9,14H,3-7H2,1-2H3,(H,20,22)/b16-15-
InChI Key
CBPCTAPWIUWCOX-NXVVXOECSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1W-0365
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1W-0365