Merck
KEY465193663
Key Organics / BIONET
N-[(1E)-1,2-dicyano-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)eth-1-en-1-yl]-4-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.31
MDL番号:
Iupac Name
N-[(E)-1,2-dicyano-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethenyl]-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C17H13FN4O/c1-11-3-4-12(2)22(11)16(10-20)15(9-19)21-17(23)13-5-7-14(18)8-6-13/h3-8H,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+
InChI Key
UFCDKOGFRPKOLO-FOCLMDBBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1W-0363
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1W-0363