Merck
KEY465193626
Key Organics / BIONET
1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
Iupac Name
1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-ol
Inchi Code
1S/C15H12N2O/c18-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)16-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,18H
InChI Key
BWLTYPQWNLIJTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1152
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1152