Merck
KEY465193536
Key Organics / BIONET
5-[4-(benzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-6-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
396.47
MDL番号:
Iupac Name
6-phenyl-5-[4-(phenylsulfonyl)-1-piperazinyl]-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C20H20N4O3S/c25-19-15-18(20(22-21-19)16-7-3-1-4-8-16)23-11-13-24(14-12-23)28(26,27)17-9-5-2-6-10-17/h1-10,15H,11-14H2,(H,21,25)
InChI Key
HAHUQOWTCCTZQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-1060
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-1060