Merck
KEY465193426
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-(quinolin-3-yl)prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2E)-3-(3-quinolinyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-16-13(15)7-6-10-8-11-4-2-3-5-12(11)14-9-10/h2-9H,1H3/b7-6+
InChI Key
GVXTZYRMZZIIKT-VOTSOKGWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0147
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0147
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)