Merck
KEY465193384
Key Organics / BIONET
4-[4-(dimethoxymethyl)pyrimidin-2-yl]phenyl thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.4
MDL番号:
Iupac Name
4-[4-(dimethoxymethyl)-2-pyrimidinyl]phenyl 2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H16N2O4S/c1-22-18(23-2)14-9-10-19-16(20-14)12-5-7-13(8-6-12)24-17(21)15-4-3-11-25-15/h3-11,18H,1-2H3
InChI Key
SOPXNWYSUBFUJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0017
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0017
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)