Merck
KEY465193123
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{[(4-chlorophenyl)carbamothioyl]amino}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.76
MDL番号:
Iupac Name
ethyl {[(4-chloroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2S/c1-2-16-10(15)7-13-11(17)14-9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,13,14,17)
InChI Key
BDSKFVVWJXWRPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1K-030
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1K-030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)