Merck
KEY465192926
Key Organics / BIONET
7-[(1Z)-2-phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.27
MDL番号:
Iupac Name
7-[(Z)-2-phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C15H10N4/c16-10-13-11-18-19-14(8-9-17-15(13)19)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,11H/b7-6-
InChI Key
ZITRGYAJUWLPBM-SREVYHEPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1D-149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1D-149