Merck
KEY465192878
Key Organics / BIONET
(4Z)-3-methyl-4-{[(4-nitrophenyl)amino]methylidene}-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.32
MDL番号:
Iupac Name
(4Z)-5-methyl-4-[(4-nitroanilino)methylene]-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C17H14N4O3/c1-12-16(11-18-13-7-9-15(10-8-13)21(23)24)17(22)20(19-12)14-5-3-2-4-6-14/h2-11,18-19H,1H2/b16-11-
InChI Key
CNWLVECTPDWXAN-WJDWOHSUSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1C-092
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1C-092
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)