Merck
KEY458255893
Key Organics / BIONET
oxalic acid tert-butyl (3aR,6aR)-octahydropyrrolo[2,3-c]pyrrole-1-carboxylate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
320.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3aR,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-1(2H)-carboxylate oxalate hydrate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.C2H2O4.H2O/c1-11(2,3)15-10(14)13-5-4-8-6-12-7-9(8)13;3-1(4)2(5)6;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6);1H2/t8-,9+;;/m1../s1
InChI Key
WJPXHZKCDQVEQO-BPRGXCPLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4924
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)