Merck
KEY458254083
Key Organics / BIONET
4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-3-nitro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
PHZNRPWDIPHQNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-4835
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-4835