Merck
KEY458252076
Key Organics / BIONET
N-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
Iupac Name
N-allyl-N-(2-pyrimidinyl)amine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c1-2-4-8-7-9-5-3-6-10-7/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,8,9,10)
InChI Key
OLWCTDSSMHOOOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8W-0340
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8W-0340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)