Merck
KEY458252040
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-{[(4-acetylphenyl)amino]methylidene}propanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.33
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2-[(4-acetylanilino)methylene]malonate
Inchi Code
1S/C16H19NO5/c1-4-21-15(19)14(16(20)22-5-2)10-17-13-8-6-12(7-9-13)11(3)18/h6-10,17H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
SOOYTNLPEXVIOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8J-015
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8J-015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)