Merck
KEY458251946
Key Organics / BIONET
ethyl 4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.28
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 7,8-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO3/c1-4-18-14(17)11-7-15-12-9(3)8(2)5-6-10(12)13(11)16/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
OEUFVSIWKSCSMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7J-017
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7J-017
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)