Merck
KEY458251664
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-1-methyl-5-phenoxy-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.09
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-1-methyl-5-phenoxy-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O/c1-14-10(8(11)9(12)13-14)15-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
AJMJPXACOXZQRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4B-082
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4B-082
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)