Merck
KEY458251615
Key Organics / BIONET
[1-benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.32
MDL番号:
Iupac Name
[1-benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C12H14N2OS/c1-16-12-13-7-11(9-15)14(12)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,15H,8-9H2,1H3
InChI Key
FMJGFHYBHKEGDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-507S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-507S