Merck
KEY458251419
Key Organics / BIONET
2-chloro-5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.64
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-9-2-1-8(5-12-9)6-13-4-3-11-7-13/h1-5,7H,6H2
InChI Key
SIJYMRYEGFGOJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0845
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)