Merck
KEY458251360
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8(12)4-9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
InChI Key
RXNSEGYWKJUNMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11X-0829
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11X-0829
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)