Merck
KEY458251179
Key Organics / BIONET
1-phenyl-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.37
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C18H20N2O/c21-18(16-7-3-1-4-8-16)15-19-11-13-20(14-12-19)17-9-5-2-6-10-17/h1-10H,11-15H2
InChI Key
FAIZTZQJLSGSPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-957
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)