Merck
KEY458251165
Key Organics / BIONET
ethyl 2-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)-1,3-thiazol-4-yl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
422.91
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(2-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C18H15ClN2O4S2/c1-2-25-17(22)15-6-4-3-5-14(15)16-11-26-18(20-16)21-27(23,24)13-9-7-12(19)8-10-13/h3-11H,2H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
BCAOCGDSOGDAQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-931
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-931