Merck
KEY458251072
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-2-[(2,4-dichlorophenyl)formamido]-3-[(4-methoxyphenyl)amino]prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
395.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2E)-2-[(2,4-dichlorobenzoyl)amino]-3-(4-methoxyanilino)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C18H16Cl2N2O4/c1-25-13-6-4-12(5-7-13)21-10-16(18(24)26-2)22-17(23)14-8-3-11(19)9-15(14)20/h3-10,21H,1-2H3,(H,22,23)/b16-10+
InChI Key
NMALAMXPTFQFGK-MHWRWJLKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10E-903
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10E-903