Merck
KEY458251057
Key Organics / BIONET
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.27
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-15-13(18)11-6-7-12(17)16(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H,8,14H2,(H,15,18)
InChI Key
BEIWEJMLXMJIED-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10E-384S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10E-384S