Merck
KEY458250953
Key Organics / BIONET
methyl 3-{5-[(E)-{[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]imino}methyl]furan-2-yl}thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
410.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-[5-((E)-{[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]imino}methyl)-2-furyl]-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO4S/c1-23-18(22)17-12(7-8-26-17)16-6-5-11(25-16)9-21-24-10-13-14(19)3-2-4-15(13)20/h2-9H,10H2,1H3/b21-9+
InChI Key
MDENLERQLJBEOG-ZVBGSRNCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-002
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)